Dispensing bins
Fournisseur: asecos
8640 8641
MSGA8640EA 606 EUR InStock
MSGA8640 MSGA8641
Dispensing bins
Poubelles Conteneurs de déchets
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Collection container with lid and foot pedal. Safe disposal of rags impregnated with solvents or other waste.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité