Oil sorbents socks
Fournisseur: asecos
9930 9931
MSGA9930EA 106 EUR InStock
MSGA9930 MSGA9931
Oil sorbents socks
Matériaux absorbants
Water repellent absorbent socks for safe absorption of oil and petrol.
  • Creates an absorption barrier to enclose larger leaks
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité