Absorbent rolls for chemical spillages
Fournisseur: asecos
11319 9913 9919
MSGA11319EA 410 EUR InStock
MSGA11319 MSGA9913 MSGA9919
Absorbent rolls for chemical spillages
Matériaux absorbants
Perforated mats, in a roll format, for safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité