Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4515
Fournisseur: 3M
4515W3XL 4515WXL 4515WL 4515WM 4515B3XL 4515OM 4515OS 4515OL 4515O3XL 4515O2XL 4515BXL 4515BS 4515BM 4515B4XL 4515B2XL 4515BL 4515OXL 4515WS 4515W4XL 4515WXXL
113-6275EA 138 EUR InStock
113-6275 113-6280 113-6277 113-6278 113-6255 113-6264 113-6265 113-6263 113-6262 113-6261 113-6260 113-6259 113-6258 113-6256 113-6254 113-6257 113-6266 113-6279 113-6276 MMMA4515WXXL
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, 4515
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons à usage unique en matériau SMS très respirant procurent une protection de base contre les particules sèches, les éclaboussures de certains liquides chimiques et les poussières dangereuses comme les fibres d'amiante.
  • Breathable material technology for reduced heat stress
  • Robust, low linting
  • Two-way zip with storm flap (incl. tape tabs) for convenience and additional protection
  • Elasticated cuffs, waist and ankles for a better fit and freedom of movement
Typical light duty applications may include asbestos inspection, insulation laying, cement manufacturing and metal grinding and polishing.
Certifications: EN 1073-2, type 5 et 6; Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité