L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Longes pour échafaudages, Barracuda™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1008671 1010141
111-1390EA 418 EUR InStock
111-1390 111-1392
Longes pour échafaudages, Barracuda™
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Ces longes antichute dotées d'un absorbeur de chocs, d'une pince pour échafaudages verticaux et d'un mousqueton à vis sont la solution parfaite de protection contre les chutes. Le système Barracuda™ est le seul à permettre un ancrage au-dessus de la taille, ce qui réduit significativement les forces d'arrêt de la chute et, par conséquent, le risque de blessure.
  • Système de mâchoires à dents de serrage, poignée en PP
  • La pince d'ancrage se fixe facilement d'une main, ce qui libère l'autre main de l'échafaudeur
  • Le point d'ancrage au-dessus de la taille offre à
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,2 m 1 111-1390
1,75 m 1 111-1392
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité