Veste de pluie haute visibilité, Windsor 708Z
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
708ZLH2415/M 708ZLH2414/3XL 708ZLH2415/S 708ZLH2415/L 708ZLH2415/3XL 708ZLH2415/2XL 708ZLH2415/1XL 708ZLH2414/S 708ZLH2414/L 708ZLH2414/2XL 708ZLH2414/1XL 708ZLH2414/M
113-7179EA 208 EUR InStock
113-7179 113-7171 113-7180 113-7178 113-7177 113-7176 113-7175 113-7174 113-7172 113-7170 113-7169 113-7173
Veste de pluie haute visibilité, Windsor 708Z
Tenue de travail
Cette veste imperméable et coupe-vent est fabriquée en tissu Siopor Extra consistant en un tissu polyester laminé 100% PU (touché coton). Le tissu est hydrofuge sur l'extérieur et comporte un revêtement intérieur captant l'humidité. Avec doublure treillis fixe pour la partie corps et doublure polyamide pour la partie manches.
  • Col droit, capuche amovible avec protection pour le menton + visière
  • Fermeture à glissière avec longue tirette, sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches poitrine intégrées et deux poches intégrées avec fermeture à glissière, poche sur la manche, poche Napoléon
  • Manches ergonomiques, extrémités élastiquées avec resserrage par fermeture auto-agrippante
  • Aération sous les bras, coutures bordées
  • Cordon de serrage à la taille et à l'ourlet
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 205 g/m²
Certifications: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité