VWR® Q Path®, Coussinets pour biopsie
Fournisseur: VWR Collection
720-2254EA 39.6 EUR InStock
720-2254 720-2255
VWR® Q Path®, Coussinets pour biopsie
Tampons de biopsie
Mousse de polyester uréthane Pour le maintien en place des petites biopsies afin d’éviter de les perdre. Permettent aux fluides de circuler librement durant le traitement.
  • Coupe individuelle
  • Prêt à l'emploi
  • Résistant aux solvants
Conditionnement: par sachets de 500 pièce.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité