VWR® USC, Bains de nettoyage à ultrasons
Fournisseur: VWR Collection
142-0098EA 1374 EUR InStock
142-0098 142-0084 142-0085 142-0086 142-0087 142-0088 142-0089 142-0090 142-0091 142-0092 142-0093 142-0094 142-0095 142-0083 142-0097 142-0099 142-0100 142-0101 142-0102 142-0103 142-0104 142-0105 142-0106 142-0107 142-0108 142-0109 142-0110 142-0096
VWR® USC, Bains de nettoyage à ultrasons
Bains à ultrasons
Le nettoyage par ultrasons a été l'une des méthodes les plus efficaces pour libérer les pièces à géométrie complexe, telles que les ailettes, les sous-coupes, les trous de forage ou les trous de poche des résidus (contaminants).
  • Convertisseur ultrasonique PZT haute performance avec technologie céramique
  • Répartition homogène des ultrasons dans la cuve de nettoyage
  • Réduction du bruit grâce à une fréquence plus élevée
  • Chauffage robuste avec protection contre la marche à sec intégrée
  • Thermostat réglable jusqu'à 80 °C
  • Matériau et revêtement du réservoir en acier inoxydable
Les propriétés physiques de l’implosion de bulles de vide entraînent la formation de minuscules bulles d’air dans la solution de nettoyage, ce qui génère jusqu’à 1000 bar et 5000 °C lorsque les forces implosent et pénètre dans les plus petites cavités. En l’associant à un agent de nettoyage couplé au type de contamination et au matériau à nettoyer, il est possible, via la cavitation se formant sur la partie à nettoyer et sans aucune charge manuelle de travail supplémentaire, de supprimer des résidus tels que de la calamine, des incrustations, de la graisse, des huiles, de l’oxydation, des peintures, de la poussière, de la rouille, de la chaux, etc., rapidement et d’une manière qui protège le matériel et ne laisse aucun résidu.
Ultrasonic bath USC T: This range has a digital timer 1 to 99 minutes in steps of 1 minute.
Bain à ultrasons USC TH Avec une minuterie numérique et un chauffe-réservoir, réglable en continu jusqu'à 80 °C, pour favoriser l'effet de nettoyage. Pour surveiller le chauffage, un écran à LED jaune s’allume et s’éteint lorsque la température définie est atteinte.
Bain à ultrasons USC THD et THD/HF (haute fréquence): Cette machine est équipée d'un clavier de commande numérique pour assurer un réglage et un fonctionnement pratiques. Les caractéristiques spéciales de la gamme D sont :
Réglage de l'heure numérique de 1 à 99 minutes ou en continu
Affichage numérique de la température réglable jusqu'à 80 °C
L'appareil de chauffage est équipé d'une protection contre la marche à sec
Sortie ultrasonore réglable sur neuf niveaux de 10 à 100%
Stabilisation de la puissance réglée, indépendamment du niveau et de la température
Son double demi-onde avec balayage
Fonction de dégazage pour homogénéiser le liquide du réservoir
Information de livraison: La livraison comprend la baignoire, le cordon d'alimentation, les adaptateurs appropriés et le manuel. Les couvercles de réservoir et les paniers doivent être commandés séparément.
Attention: Veuillez noter que les modèles USC 900, 1200, 1700, 2100 et 2600 sont équipés d'une valve en acier inoxydable pour vidanger facilement le bain.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité