Colonnes d'extraction en phase solide HyperSep™ Florisil
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HyperSep™
549-0709EA 163 EUR InStock
549-0709 549-0708 549-0707 549-0706 549-0705 549-0713 549-0712 549-0711 549-0710
Colonnes d'extraction en phase solide HyperSep™ Florisil
Colonnes pour chromatographie
Pour l'isolement de composés polaires de matrices non-polaires.
  • Le gel de silice contenant de l'oxyde de magnésium offre des débits rapides pour les volumes d'échantillons importants
  • De nature polaire, conviennent pour la séparation des pesticides chlorés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité