Jerricanes de sécurité
Fournisseur: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
05KD 05KK 05KZ 10KD 10KK 10KZ 20KDL 20KK 20KZ
119-0172EA 0 EUR InStock
119-0172 119-2045 119-2180 119-0116 119-2046 119-2181 119-2380 119-0121 119-2182
Jerricanes de sécurité
Bidons de sécurité
En acier inoxydable.
  • Utilisation en usine de liquides inflammables tels que les solvants
  • Résistance aux explosions grâce aux systèmes anti-feu (amovibles) et soupapes de régulation de la pression
  • Les robinets et dispositifs de mesure sont à fermeture automatique
  • Acier inoxydable haute qualité et résistant aux produits chimiques (épaisseur de 0,8 mm) et joints en PTFE
  • Une manipulation aisée grâce à une conception ergonomique
  • Les modèles avec robinets à fermeture automatique sont équipés d'une vis de ventilation séparée et conviennent au stockage horizontal et à la décantation
La forme du jerricane optimise l'utilisation de l'espace de stockage limité, par exemple dans les armoires de sécurité.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité