VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, en portoirs
Fournisseur: VWR Collection
720-2163EA 309 EUR InStock
720-2163 720-2164 720-2165 720-2166 720-2167 720-2168 720-2169 720-2170 720-2099
VWR® Q Path® MacroStar V, Cassettes, en portoirs
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Cassettes avec couvercle soudé à usage unique, fournies sur portoirs pour les imprimantes à cassettes Leica et Sakura. 2 000 cassettes conditionnées 40/portoir.
  • Cassette facile à utiliser avec une grande ouverture
  • Zone d'écriture à 45° à l'avant et des deux côtés
  • Cassettes avec nervures, ce qui facilite leur ouverture après imprégnation
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité