VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Fournisseur: VWR Collection
720-2176EA 149 EUR InStock
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Cassettes
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes avec couvercle soudé, livrées en distributeurs de 500 cassettes. Conditionné en trois boîtes de 500 cassettes.
  • angle 30°
  • Zone d'écriture à l'avant et des deux côtés
  • Cassettes avec nervures, ce qui facilite leur ouverture après imprégnation
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité