Cassettes, Q Path® MacroStar VIII
Fournisseur: VWR Collection
720-2063EA 159 EUR InStock
720-2063 720-2064 720-2065 720-2062
Cassettes, Q Path® MacroStar VIII
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l'identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d'enrobage et de coupe. Résistantes à tous les solvants couramment utilisés en histologie. Mega cassette avec couvercle soudé. Boîte de 100 cassettes.
  • Extra large : 70×50×15 mm
  • Angle d'écriture de 45°
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité