Cassettes Q Path® Microtwin
Fournisseur: VWR Collection
720-2189EA 216 EUR InStock
720-2189 720-2190 720-2184 720-2186 720-2187 720-2188 720-2191 720-2183 720-2185
Cassettes Q Path® Microtwin
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassette avec couvercle jetable monté, fournie en distributeur. Cassettes à deux compartiments chacun avec des pores mesurant précisément 0,09 mm². Conditionné en trois boîtes de 500 cassettes.
  • Pas besoin de tampons de biopsie, de capsules de biopsie ou de papier filtre
  • Surface de pore : 0,3×0,3 millimètre
  • Charnière
  • Angle d'écriture de 45°
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité