Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
FC520-06 LC1000-02 LC1000-03 LC1000-04 LC1000-06 LC1000-07 LC1000-08 LC1000-09 LC1000-13 LC1020-03 LC150A-03 LC150A-07 LC150A-09 LC150A-11 LC2000-01 LC2000-02 LC2000-03 LC2000-05 LC2000-07 LC2000-08 LC2000-10 LC2000-17 LC250-03 LC250-04 LC250-08 LC250-10 LC250-11 LC250-13 LC500-02 LC500-03 LC500-04 LC500-05 LC500-07 LC500-11 LC500-12 LC500-13 LC500-20 F2000-05 FC520-04 FC520-08 FC520-10 LC1000-16 LC150A-05 LC150A-08 LC250-06 LC250-25 LC500-10 LC500-23 LC500-33 FC500-12 LC250-20 LC150A-06 F2000-02 LC150A-15 LC2000-18 LC2000-25 LC2500A-09
GOSSFC520-06EA 223 EUR InStock
GOSSFC520-06 215-0708 GOSSLC1000-03 215-3951 215-3952 215-0710 215-1291 215-3271 215-3954 212-5185 GOSSLC150A-03 215-0716 215-0714 215-0717 215-0719 215-3248 215-0718 215-0720 GOSSLC2000-07 GOSSLC2000-08 215-1292 GOSSLC2000-17 GOSSLC250-03 215-3960 215-3249 215-0730 215-3273 215-1293 215-0732 GOSSLC500-03 GOSSLC500-04 GOSSLC500-05 215-0734 GOSSLC500-11 215-0735 215-3274 215-3257 215-3950 GOSSFC520-04 GOSSFC520-08 GOSSFC520-10 215-3956 GOSSLC150A-05 215-3272 GOSSLC250-06 215-3256 GOSSLC500-10 GOSSLC500-23 215-3258 GOSSFC500-12 215-3961 215-3252 215-3929 215-3253 215-3254 215-3255 GOSSLC2500A-09
Flacons, col large, carrés, avec bouchon à vis, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
Space saving bottles made of HDPE, translucent with HDPE or LDPE screw cap.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Sterile oder packed under aseptic conditions
  • Excellent shock resistance
Ideal for liquid, solid and powder storage. Good level of tightness according to the closure system used and application.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité