Filtres avec connexion RD 40 et revêtement en plastique
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1788155 1788005 1788161 1788000 1788010 1788020 1788166 1788015 1788070 1788075 1786110 1788025
111-0566EA 26.5 EUR InStock
111-0566 111-1478 111-1485 111-0562 111-1479 111-0563 DALL1788166 111-1480 111-0564 111-0565 111-1476 111-1481
Filtres avec connexion RD 40 et revêtement en plastique
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
En plastique pour protection contre les gaz, vapeurs et particules avec les masques intégraux Honeywell.
  • Revêtement en plastique durable pour une durée de vie prolongée
  • Facile à mettre au rebut (non métallique)
  • Léger et confortable
  • Charbon actif imprégné à partir d'écorce de noix de coco
  • Extrêmement absorbant
Les masques intégraux équipés s'emploient uniquement si la concentration en contaminants correspond aux indications du filtre utilisé, dans des zones suffisamment ventilées, avec un volume d'oxygène supérieur ou égal à 17%.
Certifications: EN 14387, EN 143, EN 148.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité