Lingettes pour produit d'étanchéité, KIMTECH PREP*
Fournisseur: Kimberly-Clark
Kimtech™ Prep®
115-1556EA 398 EUR InStock
115-1556
Lingettes pour produit d'étanchéité, KIMTECH PREP*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier pour tâches délicates
Ces lingettes douces et souples possèdent une structure non tissée ouverte pour éliminer l'excès de produit d'étanchéité avant de réaliser une peinture industrielle ou un revêtement de surface.
  • Mailles lâches et texturées pour piéger et éliminer l'excédent de produit d'étanchéité
  • Matériau pliable pour éliminer le produit d'étanchéité des espaces difficiles d'accès
  • Faible émission de substances pelucheuses qui réduit l'apparition de défauts et la contamination croisée due aux particules
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité