Une gamme de balances ergonomiques conçues pour un fonctionnement facile et intuitif, avec un grand écran tactile, des icônes intuitives et des invites claires. En plus des applications standard incluant la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, le maintien de la valeur de crête, le décompte et le calcul de moyenne, la gamme Quintix® propose des fonctionnalités de conversion et statistiques, ainsi que des fonctions relatives aux composants et aux mélanges. Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement sur un tableur Microsoft Excel®, sans logiciel supplémentaire. Menu avec 10 langues au choix.
- Écran tactile couleur à contraste élevé
- Délai de stabilisation de 1,5 à 2 secondes seulement
- Fonction d'ajustement et étalonnage interne isoCAL
- Cage de pesée sur balances de 1 mg avec portes coulissant sans à-coups et entièrement démontables pour le nettoyage
- Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres
- L'imprimante YDP30 compatible BPL, en option, est automatiquement détectée par la balance Quintix®
Information de livraison: Informations de livraison: Fournies avec un adaptateur de courant universel, une housse de protection et un mode d'emploi.