Eshmuno® CPX, résine pour la séparation de racémates, pour la chromatographie
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.20083.0100 1.20083.0500 1.20083.0100_T 1.20083.0500_T 1.20083.5000
1.20083.0100EA 1310 EUR InStock
1.20083.0100 1.20083.0500 1.20083.0100_T 1.20083.0500_T 1.20083.5000
Eshmuno® CPX, résine pour la séparation de racémates, pour la chromatographie
Eshmuno® CPX
Eshmuno® CPX media is a strong cation exchanger built on the proven Eshmuno® resin technology.
  • Excellent mAb monomer/aggregate separation efficiency
  • High resolution intermediate purification
  • Superior dynamic binding capacity
  • High throughput purification
  • Rigid base bead for easy packing
  • Outstanding pressure flow behavior
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité