Porte-filtre à épifluorescence
Fournisseur: Merck
XF3001200 XF2014725
MILFXF3001200EA 1490 EUR InStock
MILFXF3001200 MILFXF2014725
Porte-filtre à épifluorescence
Porte-filtres
Epifluorescence filter holder with stainless steel funnel and base, anodised aluminum spring clamp and silicone stopper.
  • Ideal for bacteriological analysis by epifluorescence microscopy
Designed for accurate, quantitative vacuum filtration of samples for bacteriological analysis. The highly polished stainless-steel funnel prevents bacteria cells from adhering to the surface.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité