L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Fournisseur: VWR Collection
732-0547EA 55.5 EUR InStock
732-0547 732-0548
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Tubes Tubes PCR
These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
  • Certified free from DNase, RNase and human DNA
  • Manufactured from polypropylene under strict quality control guidelines
Available with domed or flat caps.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité