Racks for culture tubes, stainless steel
Fournisseur: BELLCO GLASS
2027-13012 2027-13040 2027-16048 2027-16072 2027-25012 2027-25036 2027-38012 2027-38024
BELC2027-13012EA 0 EUR InStock
BELC2027-13012 BELC2027-13040 BELC2027-16048 BELC2027-16072 BELC2027-25012 BELC2027-25036 BELC2027-38012 BELC2027-38024
Racks for culture tubes, stainless steel
Portoirs Tube Racks
Made of stainless steel.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sturdy
These racks are for culture tubes that will not rust or deteriorate in water baths or CO₂ atmosphere and is available in a variety of configurations for all popular tube sizes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité