Volumetric flasks, class A
Fournisseur: VITLAB
671950 670950 672950 673950 674950 675950 676950
VITL671950EA 62.2 EUR InStock
VITL671950 VITL670950 VITL672950 VITL673950 VITL674950 VITL675950 VITL676950
Volumetric flasks, class A
Ballons Fioles jaugées
En PMP, opaque, avec capuchon RIN, PP.
  • Avec marquage annulaire calibré individuellement sur « In »
  • Avec numéro de lot imprimé et certificat de lot
  • La contrainte thermique jusqu'à 121 °C (autoclavage) ne dépasse pas durablement la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, un nettoyage à 60 °C maximum est recommandé
Absorbe les UV, hautement transparent. Pour conserver les substances sensibles à la lumière.
Certifications: Tolérances de classe A selon DIN EN ISO 1042.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité