Culture shake flasks, with baffles and DeLong® style neck
Fournisseur: BELLCO GLASS
2543-00125 2543-00300 2543-00500 2543-01000 2543-02000 2543-00250 2543-03000 2543-61000 2543-62000 2543-64000 2543-04000 2547-00500 2543-60250 2543-60500 2547-00250 2543-00050
BELC2543-00125EA 316.01 EUR InStock
BELC2543-00125 BELC2543-00300 BELC2543-00500 BELC2543-01000 BELC2543-02000 BELC2543-00250 BELC2543-03000 BELC2543-61000 BELC2543-62000 BELC2543-64000 BELC2543-04000 BELC2547-00500 BELC2543-60250 BELC2543-60500 BELC2547-00250 BELC2543-00050
Culture shake flasks, with baffles and DeLong® style neck
Ballons Flacons de culture
Made of type 1 class A borosilicate glass, these shake flasks are the basic tool for growth studies of aerobic microbial cultures and have rigidly controlled baffle angles and depths to promote optimal oxygen transfer while reducing vortex formation.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Designed for use with orbital shakers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité