Barreaux d'agitation magnétiques en coffret
Fournisseur: VWR Collection
442-0513EA 73.1 EUR InStock
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
Barreaux d'agitation magnétiques en coffret
Agitateurs Barreaux magnétiques
Kit Octaédrique 1, PTFE couverts, 12 agitateurs magnétiques octogonaux avec anneau central, dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend deux agitateurs avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 et 64×10.
Kit En croix, revêtement en PTFE, 5 tiges d'agitation magnétiques en croix, dans une boîte pratique et transparente. Ce kit comprend un agitateur de chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 et 38×38.
Kit Forme ovale 1, revêtement en PTFE, 12 tiges d'agitation magnétiques de forme ovale, dans une boîte pratique et transparente. Ce kit comprend deux agitateurs de chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 et 35×13. Il inclut également un agitateur de chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 50×17 et 70×27.
Kit Forme ovale 2, revêtement en PTFE, 13 tiges d'agitation magnétiques de forme ovale, dans une boîte pratique et transparente. Ce kit comprend deux agitateurs de chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 et 50×20. Il inclut également un agitateur aux dimensions suivantes, L×Ø (mm): 70×20.
Ensemble Micro Coloré, PTFE couverts, 12 micro-agitateurs magnétiques colorés dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend un agitateur de chaque couleur (bleu, rouge, jaune) avec les dimensions suivantes L×Ø (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 et 10×3.
Étalon couleur Assortiment, PTFE couverts, 24 agitateurs magnétiques octogonaux colorés avec anneau central, dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend un agitateur de chaque couleur (bleu, rouge, jaune) avec les dimensions suivantes L×Ø (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 et 75×13.
Kit Polygone 1, PTFE couverts, 18 agitateurs magnétiques cylindriques dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend deux agitateurs avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 et 80×10.
Kit Polygone 2, PTFE couverts, 18 agitateurs magnétiques cylindriques dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend deux agitateurs avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 et 70×10.
Kit Mix 1, PTFE couverts, 22 agitateurs magnétiques cylindriques, dont 16 avec anneau pivotant amovible, dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend deux agitateurs avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 et 51×10. L'ensemble comprend également un agitateur avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 32×8, 32×10, 38×10 et 45×8.
Kit Mix 2, PTFE couverte. Lot de 14 barreaux magnétiques d'agitation: 4 micro et 10 octogonaux avec anneau central, dans une boîte pratique et transparente. L'ensemble comprend deux agitateurs avec chacune des dimensions suivantes, L×Ø (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 et 51×10.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité