Peristaltic pump
Fournisseur: Merck
XX8023EL0 XX8020EL0
MILFXX8023EL0EA 1210 EUR InStock
MILFXX8023EL0 MILFXX8020EL0
Peristaltic pump
Pompe Pompes péristaltiques
This peristaltic pump has polysulfone and steel pump head, stainless steel chassis and painted steel case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité