Erlenmeyer flasks, graduated, with screw cap
Fournisseur: BELLCO GLASS
2514-00050 2514-03000 2514-00025 2514-02000
BELC2514-00050EA 435.74 EUR InStock
BELC2514-00050 BELC2514-03000 BELC2514-00025 BELC2514-02000
Erlenmeyer flasks, graduated, with screw cap
Ballons Flacons Erlenmeyers
Manufactured from type 1 class A borosilicate glass, these flasks are ideal for media storage and mixing. Long-skirted phenolic rubber lined screw cap protects flask contents from contamination.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Graduated to approximate volumes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité