Powder funnels, HDPE
Fournisseur: Semadeni
221-1545EA 20.4 EUR InStock
221-1545
Powder funnels, HDPE
Entonnoirs Entonnoirs à poudre
Powder funnels, large, made of HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Suspension eye for easy storage
  • Easy to clean
Informations de commande: Additional tube and filter are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité