Screw caps with liners, for culture tubes and flasks
Fournisseur: BELLCO GLASS
2029-00016 2029-00051 5636-33430 2029-00038 5636-38430
BELC2029-00016EA 0 EUR InStock
BELC2029-00016 BELC2029-00051 BELC5636-33430 BELC2029-00038 BELC5636-38430
Screw caps with liners, for culture tubes and flasks
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Screw caps are made from mineral-filled phenolic resin to resist the effects of temperature and steam autoclaving. They have a non-toxic white rubber liner for all general culture applications.
  • Short skirt for use with glass roller bottles
  • Deep skirt reduces risk of contamination
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité