Magnetic stirring bars, cylindrical
Fournisseur: SEMADENI
2209 0244 0257 0258 0259 0320
SEMA2209EA 21.9 EUR InStock
SEMA2209 SEMA0244 SEMA0257 SEMA0258 SEMA0259 SEMA0320
Magnetic stirring bars, cylindrical
Agitateurs Barreaux magnétiques
Magnetic stirrer bars with permanent magnetic core and white PTFE coating.
  • Chemical resistance
  • Smooth surface and round ends
  • Temperature resistance upto 275 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité