Magnetic stirring bars, double-ended
Fournisseur: SEMADENI
0331 0332
SEMA0331EA 26.8 EUR InStock
SEMA0331 SEMA0332
Magnetic stirring bars, double-ended
Agitateurs Barreaux magnétiques
Double ended magnetic stirring bars provide excellent centering, limited contact surface and high turbulence even at low speeds.
  • Ideal for test tubes or for eccentric stirring movements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité