Tubing connectors, Y-shaped, PP
Fournisseur: Semadeni
SEMA4660EA 4.9 EUR InStock
SEMA4660
Tubing connectors, Y-shaped, PP
Raccords et connecteurs
Connectors, Y- shaped, made of PP, natural color.
  • Strong design with long, conical connections for large tolerance ranges
  • Temperature resistant up to 120 °C, sterilisable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité