Tubing connectors, straight, reducing, PP
Fournisseur: Semadeni
SEMA0564EA 6.1 EUR InStock
SEMA0564 SEMA0563
Tubing connectors, straight, reducing, PP
Raccords et connecteurs
Connectors, straight, conical shape and stepped, made of PP, wiith different fitting diameters on the two sides able to connect with tubing having different diameters.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité