Système d'électrodes sélectives d'ions, VARiON® Plus 700 IQ
Fournisseur: WTW
VARiON® Plus
WTWO107040EA 5330 EUR InStock
WTWO107040
Système d'électrodes sélectives d'ions, VARiON® Plus 700 IQ
Électrodes Électrodes ISE
Capteur de combinaison in-situ pour les mesures directes de l'ammonium et le nitrate à l'aide d'un capteur unique. Conçu pour l'installation d'une électrode de mesure, d'une électrode de référence et d'une électrode de compensation.
  • Compensation automatique des interférences
  • Thermistance NTC intégrée
  • Sans étalonnage, stable à long terme
  • L'écran indique les valeurs déjà compensées, la valeur de mesure du potassium peut être affichée en option
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité