Pinces à burettes, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Azlon®
241-0399EA 63.3 EUR InStock
241-0399 241-0367
Pinces à burettes, Azlon®
Pinces Pinces à usage général
PP, blanc. Ces pinces en PP à ressort sont résistantes à la corrosion et peuvent saisir une ou deux burettes.
  • Pour une vue claire des graduations sur toute la longueur de la burette
  • Attaches en caoutchouc pour empêcher tout glissement
  • Cône de compression interchangeable sur le bossage central pour une excellente prise sur les tiges de Ø 11 - 14 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité