Desiccators, vacuum
Fournisseur: SciLabware
DWA215 DWA245
AZLODWA215EA 496 EUR InStock
AZLODWA215 AZLODWA245
Desiccators, vacuum
Dessiccateurs Dessiccateurs en plastique
Transparent polycarbonate lid and base.
  • Durable with high impact resistance
  • Safely withstand high vacuum pressures
  • Ceramic plate allows the use of incandescent crucibles
Information de livraison: Supplied wth plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité