Kit E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA
Fournisseur: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.® MicroElute®
D3096-02EA 610 EUR InStock
D3096-02 D3096-00
Kit E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Un kit E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA permet d'isoler rapidement et facilement l'ADN génomique sur de petits volumes et de petites quantités d'échantillon pour obtenir des résultats de test analytique et PCR cohérents. En utilisant les propriétés de liaison réversible d'un matériau à base de silice, la vitesse de la technologie de mini-colonnes de centrifugation, et des tampons formulés spécifiquement, le système permet la purification d'ADN génomique jusqu'à 60 kb. On procède tout d'abord à la lyse des échantillons dans des conditions dénaturantes avant de les appliquer à la colonne HiBind MicroElute® permettant la liaison de l'ADN, alors que les débris cellulaires, l'hémoglobine et autres protéines sont efficacement éliminés. L'ADN de haute qualité peut être élué avec 10 à 15 µl d'eau désionisée stérile ou de tampon d'élution à partir de la colonne MicroElute®.
  • Purification d'ADN génomique à partir de petits volumes d'échantillons et de petites quantités de cellules
  • Purification d'ADN génomique de haute qualité à partir de divers échantillons
  • Pas d'extractions au phénol/chloroforme
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité