Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
M2350-00 M2350-01
M2350-00EA 512 EUR InStock
M2350-00 M2350-01
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The Mag-Bind® Bacterial DNA kit allows rapid and reliable isolation of high quality genomic DNA (gDNA) from a wide variety of bacterial species. Up to 0,5 ml gram positive or gram negative bacterial culture can be processed each time. The key to the system are the Mag-Bind® particles that avidly, but reversibly, bind DNA or RNA under certain optimal conditions allowing proteins and other contaminants to be removed.
After bacterial cells are collected from culture or picked from an agar plate, the bacterial cell wall is removed by lysozyme digestion, followed by Proteinase K digestion. Following lysis, binding conditions are adjusted and the sample is mixed with Mag-Bind® particles to bind DNA. Three rapid wash steps remove trace salts and protein contaminants, and finally DNA is eluted in water or low ionic strength buffer. Purified DNA can be directly used in downstream applications without the need for further purification.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Kit Mag-Bind® Bacterial DNA 96 (1×96) 1 KIT M2350-00
Kit Mag-Bind® Bacterial DNA 96 (4×96) 1 KIT M2350-01
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité