E-Z 96® Plant DNA kit
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D1086-01 D1086-02
D1086-01EA 387 EUR InStock
D1086-01 D1086-02
E-Z 96® Plant DNA kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E-Z 96® Plant DNA permet l'isolation rapide et fiable de l'ADN cellulaire total de haute qualité à partir d'un grand nombre d'espèces de plantes et de tissus dans un format 96 puits. Les kits E-Z 96® Plant DNA utilisent un système de tampon adapté à partir du système SP Plant DNA, qui convient pour de nombreuses plantes, telles que celles dont le niveau de composés phénoliques ou de polysaccharides est anormalement élevé (par exemple, les échantillons de coton, de pin et d'arachide). Il est possible de traiter jusqu'à 50 mg de tissu humide ou 12 mg de tissu sec dans chaque puits, en moins d'une heure. Afin d'éliminer les polysaccharides, composés phénoliques et inhibiteurs d'enzyme des lysats de tissus de plantes, ce système associe les propriétés de liaisons d'acide nucléique réversibles de la matrice HiBind avec la vitesse et la polyvalence de la plaque E-Z 96® DNA. L'ADN purifié convient pour PCR, digestion par des enzymes de restriction et techniques d'hybridation.
  • Isolation d'ADN de 96 échantillons en <90 minutes
  • Des tampons optimisés garantissent un ADN pur à chaque fois
  • Aucune extraction organique
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
  • La plaque E-Z 96® convient pour la plupart des postes de travail robotisés
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité