Funnels, with short stem, lightweight, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
FWC056 FWC058 FWC060 FWC062 FWC064 FWC066
AZLOFWC056EA 24.3 EUR InStock
AZLOFWC056 221-0275 221-0276 221-0277 AZLOFWC064 AZLOFWC066
Funnels, with short stem, lightweight, Azlon®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Made of PP, these translucent lightweight funnels with ribs prevent air locks, allowing rapid filtration.
  • Autoclavable to 121 °C
  • Good chemical resistance
  • Made from food grade plastic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité