Jerricans, narrow mouth, HDPE, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
JGH140 JGH148
AZLOJGH140EA 15.2 EUR InStock
AZLOJGH140 AZLOJGH148
Jerricans, narrow mouth, HDPE, Azlon®
Flacons Jerricans
Plastic, translucent.
  • Lightweight and robust
  • Corrosion resistant
  • Ideal for storage and transportation of liquid chemicals
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité