N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-N,N-dimethylacetamide
C1793-25G C1793-5G
TCIAC1793-25GEA 244 EUR InStock
TCIAC1793-25G TCIAC1793-5G
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 66°C
Numéro MDL: MFCD00051623
Numéro CAS: 7391-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d1598830b54b0eefd321dbc3b10ba636d752d4&vid=23d1598830b54b0eefd321dbc3b10ba636d752d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité