4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4165-5G D4165-1G
TCIAD4165-5GEA 236 EUR InStock
TCIAD4165-5G TCIAD4165-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00003328
Numéro CAS: 708-76-9
EINECS: 211-904-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c45081e939e3943453165fd4698d78d71d8d1e61&vid=c45081e939e3943453165fd4698d78d71d8d1e61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité