3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid hydrochloride (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4013-1G D4013-5G
TCIAD4013-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4013-1G TCIAD4013-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid hydrochloride (contains varying amounts of Anhydride)
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₃BClNO₂
MW: 201,4583 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112542
Numéro CAS: 1256355-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da78ce2f0243b368003515025d4d053c635ddc37&vid=da78ce2f0243b368003515025d4d053c635ddc37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité