4-(Methylthio)benzylamine
Synonyms: (4-(Methylthio)phenyl)methanamine
009292-5G 009292-1G
FLUO009292-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009292-5G FLUO009292-1G
4-(Methylthio)benzylamine
4-(Methylthio)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NS
MW: 153,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310831
Numéro CAS: 83171-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité