Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone

Synonyms: Ethanone, 1-[3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone

046359-1G 046359-5G
FLUO046359-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046359-1G FLUO046359-5G
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
3'-Bromo-5'-(trifluoromethyl)acetophenone


Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD11847339
Numéro CAS: 154259-25-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité