Cyclopentadienyltitanium trichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
77134.03EA 81.7 EUR InStock
77134.03 77134.06
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formule: C₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003724
Numéro CAS: 1270-98-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité