Cyclopentadienyltitanium trichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1994-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1994-1G TCIAC1994-5G
Cyclopentadienyltitanium trichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Formule: C₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003724
Numéro CAS: 1270-98-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/65/28939065.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité