Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
20617.06EA 336 EUR InStock
20617.06
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Formule: C₅H₅Cl₃Zr
MW: 262,676 g/mol
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015756
Numéro CAS: 34767-44-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité