Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodo-1H-pyrazole

Synonyms: 3-Iodopyrazole

046994-10G 046994-1G 046994-5G
FLUO046994-10GEA 0 EUR InStock
FLUO046994-10G FLUO046994-1G FLUO046994-5G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole


Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022324
Numéro CAS: 4522-35-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité